Learn More
Corning™ Costar™ schwarze oder weiße 96-Well-Feststoffplatten
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 96-Well schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays verwendet. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
Marke: Corning™ 3922
Beschreibung
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Weiß | |
Polystyrol | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |
Ohne Deckel | |
4 Innenpackungen mit je 25 Stück | |
EIA/RIA | |
360 μl | |
75 bis 200 μl | |
Hohe Bindungskapazität | |
Kann Medien (>10 kD) und große Biomoleküle binden, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Bereiche aufweisen | |
25/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%