Learn More
Corning™ Costar™ schwarze oder weiße 96-Well-Platten mit durchsichtigem Boden
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 96-Well gewebekulturbehandelte Polystyrol-Mikrotiterplatten in schwarz oder weiß ermöglichen die direkte mikroskopische Betrachtung. Für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays; optimal für zellbasierte und molekulare Assays.
Marke: Corning™ 3631
890.73 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gegossenes Polystyrol mit undurchsichtigen Wänden und durchsichtigem Boden
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm
- Die undurchsichtigen schwarzen oder weißen Wände verhindern Crosstalk zwischen Wells
- Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
- Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungskapazität für Immunoassay-Anwendungen oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Bestellinformation
Kat.- Nr. 07-200-568 ist auch im 25er-Pack erhältlich.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
Polystyrol | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100 |
Ohne Deckel | |
4 Innenpackungen mit je 25 Stück | |
EIA/RIA | |
360 μl | |
75 bis 200 μl | |
Unbehandelt | |
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper | |
100/Karton |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen