Learn More
Thermo Scientific™ 96-Deepwell-Mikrotiterplatte, 2 ml, quadratisch, 8 mm Durchmesser, V-förmiger Boden; 10/Packung
Verwenden Sie diese glasbeschichteten Mikrotiterplatten für Probennalysen mit hohem Durchsatz, die Glasfläschchen benötigen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P338
511.09 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16479375
  • 537.99 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Proben, die Glasfläschchen benötigen, können jetzt mit diesen gläserbeschichteten Mikrotiterplatten Analysen mit hohem Durchsatz durchgeführt werden. Unsere glasbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ Kunststoffplatten der zweiten Generation sind die Lösung für reine Kunststoffplatten, die aufgrund der Adsorption an Kunststoff-Well-Wänden eine schlechte Lösungsmittelstabilität oder einen Produktverlust verursachen. WebSeal Plate+ Produkte sind mit einer ultramodernen Glasbeschichtung versehen, die eine Beschichtung mit höherer Dichte (200 A dick) ermöglicht, um die Stabilität und Reproduzierbarkeit von Lösungsmitteln zu verbessern, insbesondere für Biomoleküle, die an Kunststoffwänden adsorbieren.
  • Bietet eine extrem niedrige Adsorption an Well-Oberflächen für kritische polare Verbindungen
  • Ermöglicht Analysen geringster Spuren für stark adsorbierende Analyten
  • Bietet höchste Reproduzierbarkeit
Höhere Stabilität organischer Lösungsmittel
Proben, die sich normalerweise nur in Glasfläschchen handhaben lassen, können nun auch in durchsatzstarken Well-Platten gehandhabt werden.
Weniger Adsorption kritischer Verbindungen an der Kavitätswand
Adsorption an Kavitätswänden ist der Hauptgrund für nicht reproduzierbare Ergebnisse in der Bioanalyse. Da die Wandpolarität in WebSeal Plate+ Mikrotiterplatten invertiert ist, reduziert sich das Adsorptionsrisiko deutlich.
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringeres Risiko für Probenverlust.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Specification Certified
SureSTART WebSeal Level 3
Polypropylen
1900 μl
Glass-coated
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
44 mm
Deep Well
8 x 12
Clear
96
Unsteril
2000 μl
-80°C to 121°C
8 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Deepwell-Mikrotiterplatte, 2 ml, quadratisch, 8 mm Durchmesser, V-förmiger Boden; 10/Packung > 2000 μl