Learn More
Wheaton™ Graduierte 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Zentrifugenröhrchen, ideal zum Drehen von flüssigen Proben.
252.00 € - 280.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Blau |
---|---|
Farbe | Blau |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16424989
|
Wheaton™
380100 |
Im Beutel |
280.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16434989
|
Wheaton™
380110 |
Im Gestell |
252.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Auslauffrei
- Serile
- Röhrchen auf konischer Basis
- Graduiert
Spezifikation
Blau | |
50 ml | |
Polypropylen | |
25 | |
Nicht autoklavierbar | |
Schraube | |
Ja | |
9500 × g |
Blau | |
Ja | |
500 | |
Steril | |
Konisch | |
Ja | |
30 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Graduierte 50 ml-Zentrifugenröhrchen