Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit
Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit
Marke:  Molecular Probes™ F10473
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10637215
  • 4570.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit ist ein homogener fluoreszenter Calcium-Assay mit den folgenden Merkmalen:
1. Diffundiert auf einfache Weise in Zellen
2. Erzielt ein breites Assay-Fenster, und
3. Unterdrückt die vom Calcium-Indikator in Komplettmedien generierte Hintergrundfluoreszenz bei gleichzeitig geringer bis keiner Auswirkung auf die spezifische zelluläre Fluoreszenz
Durch diese hochentwickelte Rezeptur kann der Assay ausgeführt werden, indem er ohne zusätzliche Arbeitsschritte in das serumhaltige Medium gegeben wird. Fluo-4 Direct™ ist das dritte Produkt in der Fluo-4-Familie von Calcium nachweisenden Reagenzien. Fluo-4 AM und Fluo-4 NW erfordern beide vor dem Assay-Nachweis ein Entfernen des Mediums, wobei Fluo-4 NW den Vorgang vereinfacht durch das Hinzufügen des PowerLoad™ Reagenzes für erleichterte Zelldiffusion. Das Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit ähnelt Fluo-4 NW insofern, als dass es PowerLoad™ für ein einfacheres Diffundieren in Zellen enthält; es unterscheidet sich aber dadurch, dass es in Gegenwart von Komplett-Kulturmedien verwendet werden kann und es die Hintergrundfluoreszenz ohne Beeinträchtigung der im Assay erzeugten spezifischen zellulären Fluoreszenz effizient unterdrückt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Fluoreszent
Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Bildgebungsgerät, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Pulver
Molecular Probes™
Raumtemperatur
• 1 l Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Reagenz (Komponente A)
• 1,54 g Probenecid (Komponente B)
Bei ≤-20 °C lagern Trocken und lichtgeschützt lagern.
Viabilität und Proliferation von Zellen
Calcium – Assay-Kit
Sichtbar
Chemikalien
1000 ml
Zellkern, Organellen, Zytoplasma
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Molecular Probes™ Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit > 1 x 1 l