missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Mikro-Ubb-Viskosimeter 53610, kalibriert, für manuelle Messung

Festlegung der Grenzviskosität der Polymere. SI Analytics™ Micro Ubbelohde-Viskosimeter für Verdünnungs-Viskometrie mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.

Marke:  SI Analytics™ 285401009

Artikelnummer. 10199890

  • 528.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten sowie von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten, für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen sowie für Mindestmengen von Messsubstanzen oder Spülmitteln
  • Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
  • Kalibriert
  • Mit Konstante für manuelle Messungen
  • Füllmenge von 3 bis 4 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Viskosimeter
Ja
0.01 K
Ringmarkierungen
0.40 mm Durchmesser
0,4 bis 6 cSt
290 mm Länge
DIN 55 350, Teil 18 und DIN 51562 , Teil 2
Für die Bestimmung der absoluten und
relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten
3 bis 4 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
SI Analytics™ Mikro-Ubb-Viskosimeter 53610, kalibriert, für manuelle Messung > Größe: 0.40 mm Durchmesser

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt