Learn More
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 43 02 0413
Description
- Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen
Specifications
Septa | |
43,2 mm | |
500 |
Beige, Cremefarben | |
PTFE, Silikon | |
3,2 mm |