Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Kegelschliffklammer, vernickelt, KCM
KECK™ Kegelschliffllammern für Einsätze unter hohen Temperaturen.
Marke: DWK Life Sciences™ 286337405
6.98 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für Einsätze unter sehr hohen Temperaturen stellen die KECK™ Schliffklammern aus vernickeltem Federstahl eine wichtige Ergänzung zu KECK™ Kegelschliffklammern aus POM (Polyoxymethylen) dar. Gegenüber herkömmlichen Drahtklemmen lassen sie sich einfach und sicher aufsetzen und sind formstabil.
- Einfach und sicher aufzusetzen und formstabil
- Gute Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern
Spezifikation
100 | |
Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen | |
NS 19 |
Nickel | |
Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen; Sicherung der konischen Schliffverbindungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen