Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4510-Serie Artikelnummer.: 11983734
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4510-Serie
Artikelnummer. 11983734
L
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Artikelnummer. 11983734
Marke: 3M™ 7000089663
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Schutzoverall 4510 bietet preisgünstigen Schutz vor infektiösen Substanzen, bestimmten gefährlichen Stäuben und begrenzten Flüssigkeitsspritzern.Das PE-Laminat enthält Mikroporen, die Wärme und Feuchtigkeit von der Haut und durch den Anzug verdampfen lassen und eine leichte, bequeme und schützende Lösung bieten.
  • Der Typ 5/6 Overall bietet kostengünstigen Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern.
  • Schutz vor biologischen Wirkstoffen nach EN 14126
  • Hergestellt aus weichem, leichtem Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzwasserschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
  • Zertifizierter Schutz vor gefährlichen Stäuben vom Typ 5/6 und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern
  • 2-teiliges Kapuzendesign, 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzlasche, elastische Öffnungen reduzieren das Risiko von freiliegender Haut
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe L
Material Mikroporöses Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Beschichtung Antistatisch
Zertifizierung/Konformität EN 13034 Type 6, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 1149-1:2006, ASTM D2859-96, CE
Beschreibung Weißer Polypropylen/polyethylenbeschichteter Anzug, Reißverschluss mit Nylon-auf-Polyestergewebe, elastisch dank Neopren, Polyesterfäden
Latexfrei Ja
Modell 4510-L
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 39 bis 43 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 32 in.
Größe (angloamerikanisch) Taille 51 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 99,06 bis 109,22 cm
Größe (metrisch) Innennaht 81,28 cm
Größe (metrisch) Taille 129,54 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schadstoffbekämpfung, Sanierung, Landwirtschaft, Reinigung und Wartung, allgemeine Industrie, Herstellung, Arbeiten in schadstofffreien Bereichen, Mal- und Lackierarbeiten, pharmazeutische Reinräume
Höhe (angloamerikanisch) 5,75 bis 6 ft
Höhe (metrisch) 174 bis 181 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    3M™ Einweg-Schutzoverall, 4510-Serie >