Learn More
Abnova™ 293T Whole Cell Lysate (Denatured)
Human Cell Line Lysate
Marke: Abnova™ L151V1.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
293T | |
Kidney | |
1X Sample Buffer (0.2 M Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 0.2% 2-mercaptoethanol, 0.2% Bromophenol blue). | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
In ready-to-use 1X Sample Buffer (0.2 M Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 0.2% 2-mercaptoethanol, 0.2% Bromophenol blue). | |
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Western Blot | |
Whole cell lysate (denatured) | |
Culture cells in 6-well plate to 80% confluent, remove media and then rinse with cold 1x PBS. Scrape cells off the plate surface and pipette cells into microcentrifuge tube to spin down the cells. Remove PBS and then lysis and resuspend cells with 205 ul 1X sample buffer. Mix well and heat at 90°C for 10 minutes, and then cooled rapidly. | |
100 μl | |
Human |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL 293T whole cell lysate (denatured)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-mercaptoethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ 293T Whole Cell Lysate (Denatured) > 100 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur