Learn More
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, verklebt, weiß, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 24 04 0841
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10132322
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebrauchsfertige Kombinationsdichtungen
  • Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
  • Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
  • Weiße 24-400-Verschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Geschlossene Kappe
Beige, Naturfarben, Weiß
Polypropylen
100
Schraube
Silikon/PTFE
24 mm
Lagerung
3,2 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, verklebt, weiß, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum > Geschlossene Kappe