Learn More
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, verklebt, weiß, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 24 04 0841
759.27 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Kombinationsdichtungen
- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Weiße 24-400-Verschlüsse
Spezifikation
Geschlossene Kappe | |
Beige, Naturfarben, Weiß | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
Silikon/PTFE | |
24 mm | |
Lagerung | |
3,2 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
45Stunden
20Minuten
40Sekunden
3Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, verklebt, weiß, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum > Geschlossene Kappe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur