Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ optische Klebefolie
Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Kontaminationen zwischen Wells und einer Probenverdunstung beim Auftragen auf Mikrotiterplatten
Marke: Applied Biosystems™ 4360954
111.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 100 optische Klebefolien-Abdeckungen
Beschreibung
Passt auf MicroAmp 96-Well- und 384-Well-Platten
- Alle Wells werden durch die druckempfindliche Klebefolie fest versiegelt
- Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
- Press-N-Seal: Ordnungsgemäß an der Platte ausrichten und dann drücken, um die Abdichtung zu erzielen
- Einfach anzuwenden — bleibt nicht an den Handschuhen kleben
- Diese optisch klare Klebefolie kann Proben in den Wells von Mikrotiterplatten abdichten, um das Risiko von Kreuzkontaminationen zwischen Proben-Wells zu reduzieren, und gewährleistet konsistente Echtzeit-PCR-Daten
- Einfach Schutzfolie von der Klebefolie abziehen und die Klebefolie fest am oberen Mikrotiterplattenrand aufdrücken. Stapeln Sie Mikrotiterplatten und lesen Sie Proben wie gewohnt aus, allerdings mit geringerem Probenkontaminationsrisiko
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Optisch | |
25 Abdeckungen | |
Enthält 25 optische Klebefolien-Abdeckungen. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
MicroAmp | |
96/384-Well-Mikrotiterplatte |
Polyester | |
25 covers | |
2720 Thermocycler, 6100 Thermocycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermocycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Dx Fast System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, ViiA™ 7 Fast System, ProFlex™ PCR-System | |
Folie, Dichtung oder Applikator | |
Druckempfindlich |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
201307086COC | Analysenzertifikat | 14/04/2017 | 4360954,4360954_LITL18 PROMO |
201307055COC | Analysenzertifikat | 14/04/2017 | 4360954,4360954_LITL18 PROMO |
201304055 | Analysenzertifikat | 14/04/2017 | 4360954,4360954_LITL18 PROMO |
201306055COC | Analysenzertifikat | 13/04/2017 | 4360954,4360954_LITL18 PROMO |
201304002-COC | Analysenzertifikat | 13/04/2017 | 4360954,4360954_LITL18 PROMO |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen