Learn More
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum
70.02 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Zahlreiche unterschiedliche Septenmaterialien für fast alle Anwendungen
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
24 mm | |
Lagerung | |
3,2 mm |
Beige, Naturfarben, Weiß | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
9Minuten
26Sekunden
41 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
57Stunden
9Minuten
26Sekunden
41Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
9Minuten
26Sekunden
41