Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
13.32 € - 1010.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Innendurchmesser (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Innendurchmesser (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10035774
|
Thermo Scientific™
60180-504 |
Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
10330925
|
Thermo Scientific™
60180-505 |
Bernsteinfarben | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | Glas | N/A | N/A | N/A | ||||||
11573810
|
Thermo Scientific™
60180-506 |
Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
15726513
|
Thermo Scientific™
60180-506 |
Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
13456946
|
Thermo Scientific™
60180-741 |
Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
10772707
|
Thermo Scientific™
60180-513 |
Grau, Silber | Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE | 20 mm | Chlorbutyl, PTFE, Aluminium | N/A | N/A | N/A | |||||
10629105
|
Thermo Scientific™
60180-511 |
Blau, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
10098374
|
Thermo Scientific™
C4020-60 |
Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
11991563
|
Thermo Scientific™
C4020-10 |
Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
11965703
|
Thermo Scientific™
C4020-210 |
Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
10623633
|
Thermo Scientific™
C4020-410 |
Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas |
505.52 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11905713
|
Thermo Scientific™
C4020-20 |
Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas |
64.50 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10776635
|
Thermo Scientific™
C4020-2 |
Durchsichtig | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit | 20 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
12450268
|
Thermo Scientific™
C4020-25 |
Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
12460268
|
Thermo Scientific™
C4020-27 |
Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 30 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
12420268
|
Thermo Scientific™
C4020-139 |
Transparent | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit | 23 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
12400278
|
Thermo Scientific™
C4020-320 |
Transparent | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit | 23 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
10554095
|
Thermo Scientific™
60180-512 |
Silber | 20 mm | Aluminum | N/A | N/A | N/A | ||||||
10713487
|
Thermo Scientific™
60180-519 |
Blau | 20 mm | Aluminium, Weißblech | N/A | N/A | N/A | ||||||
10147784
|
Thermo Scientific™
60180-521 |
Bernsteinfarbig | 20 mm | PTFE, Silicone | N/A | N/A | N/A | ||||||
10104424
|
Thermo Scientific™
20-CV |
Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
10337824
|
Thermo Scientific™
10-CV |
Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
11513770
|
Thermo Scientific™
10-CV(A) |
Bernsteinfarben | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
11583870
|
Thermo Scientific™
60180-744 |
Bernsteinfarben | 20 mm | Butyl | N/A | N/A | N/A | ||||||
10046074
|
Thermo Scientific™
60180-520 |
Blau | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | N/A | N/A | N/A | ||||||
11563770
|
Thermo Scientific™
27-CV |
Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 30 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
10163072
|
Thermo Scientific™
27-CV |
Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 30 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
11553770
|
Thermo Scientific™
22-CV |
Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
11543770
|
Thermo Scientific™
20-CV(A) |
Bernsteinfarben | 22-mm-Headspace-Bördelfläschchen | 22,5 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
11921573
|
Thermo Scientific™
12-CV |
Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 18 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
11593760
|
Thermo Scientific™
9-CV |
Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 18 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
11911573
|
Thermo Scientific™
9-CV |
Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 18 mm | Glas |
62.62 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11583760
|
Thermo Scientific™
6-CV |
Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
12440298
|
Thermo Scientific™
C4020-6 |
Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22 mm | Glas | N/A | N/A | N/A | |||||
10446502
|
Thermo Scientific™
C4020-3A |
Silber | 20 mm | Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
11311613
|
Thermo Scientific™
C4020-5A |
Silber | 20 mm | Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
12460298
|
Thermo Scientific™
C4020-6A |
Silber | 20 mm | Aluminium-PR |
134.85 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
10540373
|
Thermo Scientific™
C4020-34A |
Grau, Rot, Silber | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
12480278
|
Thermo Scientific™
C4020-34AP |
Grau, Rot, Silber | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR | N/A | N/A | N/A | ||||||
11925713
|
Thermo Scientific™
C4020-39A |
Durchsichtig, Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
12410298
|
Thermo Scientific™
C4020-43AP |
Durchsichtig, Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR | N/A | N/A | N/A | ||||||
12400288
|
Thermo Scientific™
C4020-36A |
Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
10360885
|
Thermo Scientific™
C4020-36AP |
Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR | N/A | N/A | N/A | ||||||
12410278
|
Thermo Scientific™
C4020-32A |
Silber, Gelbbraun, Weiß | Bördelverschluss | PTFE, Silikon, Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
10518785
|
Thermo Scientific™
C4020-32AP |
Gelbbraun, Weiß, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium-PR | N/A | N/A | N/A | ||||||
10158034
|
Thermo Scientific™
C4020-38A |
Transparent, Blau durchscheinend, Gold | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | N/A | N/A | N/A | ||||||
10076164
|
Thermo Scientific™
C4020-42A |
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | N/A | N/A | N/A | ||||||
12490288
|
Thermo Scientific™
C4020-42AP |
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium-PR | N/A | N/A | N/A | ||||||
11568190
|
Thermo Scientific™
20-ACB |
Silber | 20 mm | Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
11578190
|
Thermo Scientific™
20-MCB |
Silber | 20 mm | Weißblech |
56.31 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
11588190
|
Thermo Scientific™
20-MCBC |
Blau | 20 mm | Aluminium, Weißblech | N/A | N/A | N/A | ||||||
10338822
|
Thermo Scientific™
20-MCBC(R) |
Rot | 20 mm | Aluminium, Weißblech |
68.29 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
10185232
|
Thermo Scientific™
20-MCBC-ST3 |
Blau | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
10339062
|
Thermo Scientific™
20-MCB-ST3 |
Blau, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | N/A | N/A | N/A | ||||||
11548200
|
Thermo Scientific™
20-AC-CBT3 |
Grau, Silber | 20 mm | Bromobutyl, PTFE, Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
11558200
|
Thermo Scientific™
20-AC-ST3 |
Blau, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
11588170
|
Thermo Scientific™
20-PEPC5 |
Natural | 20 mm | Polyethylen | N/A | N/A | N/A | ||||||
15260349
|
Thermo Scientific™
20-MCBC(N)-ST3HT |
Rot, Naturfarben | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | N/A | N/A | N/A | ||||||
15270349
|
Thermo Scientific™
20-MCB-ST3HT |
Rot, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | N/A | N/A | N/A | ||||||
12470268
|
Thermo Scientific™
C4020-30 |
Grau | 20 mm | Bromobutyl | N/A | N/A | N/A | ||||||
12490268
|
Thermo Scientific™
C4020-32 |
Gelbbraun, Weiß | 20 mm | PTFE, Silikon | N/A | N/A | N/A | ||||||
12450278
|
Thermo Scientific™
C4020-34 |
Grau, Rot | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk | N/A | N/A | N/A | ||||||
10348822
|
Thermo Scientific™
20-MCBC(R)-ST3 |
Blau, Rot | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | N/A | N/A | N/A | ||||||
12490278
|
Thermo Scientific™
C4020-36 |
Schwarz, Grau | 20 mm | Butyl, PTFE | N/A | N/A | N/A | ||||||
10141442
|
Thermo Scientific™
|
Schwarz | Septum | 20 mm | Naturkautschuk | N/A | N/A | N/A | |||||
11598190
|
Thermo Scientific™
20-B3P |
Grau | 20 mm | Bromobutyl | N/A | N/A | N/A | ||||||
10258012
|
Thermo Scientific™
20-2FB3 |
Grau | 20 mm | Butyl |
425.29 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
10472722
|
Thermo Scientific™
20-CB3 |
Grau | 20 mm | Chlorbutyl |
158.20 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
10207682
|
Thermo Scientific™
20-CBT3 |
Grau | 20 mm | Bromobutyl, PTFE |
542.38 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
10513333
|
Thermo Scientific™
20-CBT3B |
Schwarz, Grau | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | N/A | N/A | N/A | ||||||
10455012
|
Thermo Scientific™
20-ASH3 |
Red | 20 mm | Silicone, Aluminum | N/A | N/A | N/A | ||||||
10574083
|
Thermo Scientific™
20-LLX |
20 mm | Silikon, PTFE |
107.04 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||||
11508200
|
Thermo Scientific™
20-ST3 |
Blau | 20 mm | Silikon, PTFE |
435.43 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
11593670
|
Thermo Scientific™
20-ST3HT |
Rot | 20 mm | Silikon, PTFE |
110.62 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
10759843
|
Thermo Scientific™
20-ST15 |
Rot, Blau | 20 mm | PTFE, Silikon | N/A | N/A | N/A | ||||||
11518200
|
Thermo Scientific™
20-ST101 |
Blau | 20 mm | PTFE, Silikon |
441.60 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
11538200
|
Thermo Scientific™
20-MCBC(N)-ST3 |
Weiß | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium | N/A | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Entscheiden Sie sich für Septenmaterialien gemäß Ihrer Anforderungen.
- Graue Butylstopper sind kostengünstige Septen für Anwendungen mit niedriger Temperatur (125 °C) oder niedrigem Druck.
- Graue Septen aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Wahl, wenn eine PTFE-Barriere gewünscht wird.
- Septen aus PTFE/weißem Silikon PurePack für allgemeine flüchtige Analysen.
- Graue PTFE/geschmolzene schwarze Butyl-Septen bieten eine bessere Abdichtung gegen den Verlust fester Gase.
- PTFE/blaues hochreines Silikon-Septum reduziert den Hintergrund von extrahierbaren Substanzen oder Ausgasen flüchtiger Kontaminanten.
- Septen aus schwarzem Gummi eignen sich als ökonomische Alternative für Applikationen, bei denen eine reduzierte Dampfpenetration erwünscht ist.
Nicht zusammengesetzte Komfort-Kits
National- und Chromacol Headspace-Komfort-Kits die nicht vormontiert sind, sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und enthalten die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumdichtungen mit vormontierten Septen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.