Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Marke: Thermo Scientific™ C4020-320
Beschreibung
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
- 20-ml-Fläschchen mit Rundboden
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlüsse mit vormontiertem Septum
Spezifikation
Silber | |
20 mm | |
Transparent | |
No | |
PTFE/Silikon | |
1000 | |
21 ml | |
Bördelkappe (oben offen, 7,5-mm-Öffnung, Druckentlastung) | |
20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit | |
20 mm |
Komfort-Kit, 20-mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss, abgeschrägter Rand, Rundboden, Bördelverschluss mit Berstsicherung, 7,5-mm-Öffnung | |
23 mm | |
Glas | |
20 ml | |
Fläschchen: C4020-2, Verschluss: C4020-32AP | |
Runder Boden | |
Aluminium-PR | |
75 mm | |
20 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.