Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Marke: Thermo Scientific™ C4020-34AP
Beschreibung
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Entscheiden Sie sich für Septenmaterialien gemäß Ihrer Anforderungen.- Graue Butylstopper sind kostengünstige Septen für Anwendungen mit niedriger Temperatur (125 °C) oder niedrigem Druck.
- Graue Septen aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Wahl, wenn eine PTFE-Barriere gewünscht wird.
- Septen aus PTFE/weißem Silikon PurePack für allgemeine flüchtige Analysen.
- Graue PTFE/geschmolzene schwarze Butyl-Septen bieten eine bessere Abdichtung gegen den Verlust fester Gase.
- PTFE/blaues hochreines Silikon-Septum reduziert den Hintergrund von extrahierbaren Substanzen oder Ausgasen flüchtiger Kontaminanten.
- Septen aus schwarzem Gummi eignen sich als ökonomische Alternative für Applikationen, bei denen eine reduzierte Dampfpenetration erwünscht ist.
Nicht zusammengesetzte Komfort-Kits
Spezifikation
Silber | |
20 mm | |
Grau, Rot, Silber | |
Graues PTFE/Roter Gummi | |
Bördelverschluss (Druckentlastung) mit Septum | |
3,0 mm |
20-mm-Bördelverschluss mit Druckentlastung, 8-mm-Öffnung | |
20 mm | |
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR | |
Aluminium-PR | |
100 | |
20 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.