Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0060
Beschreibung
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
20 mm | |
Pharma-Fix-Septen | |
100 | |
Bördelverschluss |
Blau, Grau | |
Aluminium | |
Headspace | |
3 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum > Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE) blau/grau ,3.0 mm dick, ,50° Shore A,
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur