Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
223.00 € - 600.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Headspace |
Menge | 100 |
Dicke (metrisch) | 3 mm |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11825030
|
Fisherbrand™
20 03 0060 |
PTFE/Butyl | Blau, Grau | 3 mm | N/A | ||||||
11855030
|
Fisherbrand™
20 03 0194 |
PTFE/Butyl | Grau | 3 mm | N/A | ||||||
11865030
|
Fisherbrand™
20 03 0195 |
Butyl | Dunkelgrau | 3 mm | N/A | ||||||
10666364
|
Fisherbrand™
20 03 0226 |
Silikon/PTFE | Blau transparent, Weiß | 3 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Aluminium | |
100 | |
Bördelverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum