Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, komplette Abreißkappe, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0186
374.30 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Grau | |
Aluminium | |
100 | |
Bördelverschluss |