Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 20 03 1186
387.78 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11768246
  • 486.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 20 mm
  • Verschluss
  • Magnetisch
  • Kappe
  • Gold
  • 8 mm Mittelloch
  • Kombinationsversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Butyl
20 mm
Headspace
3 mm
Grau, Gold
Stahl
100
Bördelverschluss
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    9
    Minuten
    26
    Sekunden
    44
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    57
    Stunden
    9
    Minuten
    26
    Sekunden
    44
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE grau/grau ,3.0 mm Dicke ,50° Shore A,