Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 5 mm Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0670
Beschreibung
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Kappe
- Gold
- 5 mm Mittelloch
Spezifikation
Silikon/Aluminium | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Silber, Weiß, Gold | |
Stahl | |
100 | |
Bördelverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 5 mm Mittelloch, zusammengesetztes Septum > Silikon/Aluminium weiß/silber ,3.0 mm Dicke ,50° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur