Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
221.00 € - 963.50 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
---|---|
Material | Stahl |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11798246
|
Fisherbrand™
20 03 1200 |
Blau, Grau, Gold | PTFE/Butyl | 3 mm |
494.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12696775
|
Fisherbrand™
20 03 1785 |
Weiß, Gold | Silikon/PTFE | 3,2 mm |
844.60 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12626775
|
Fisherbrand™
20 03 1345 |
Cremefarben, Rot, Gold lackiert | Silikon/PTFE | 1,5 mm |
957.29 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11845040
|
Fisherbrand™
20 03 1157 |
Dunkelgrau, Gold | Butyl | 3 mm |
221.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11768246
|
Fisherbrand™
20 03 1186 |
Grau, Gold | PTFE/Butyl | 3 mm |
486.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11895040
|
Fisherbrand™
20 03 1264 |
Schwarz, Gold lackiert | Viton 1A | 1 mm | N/A | ||||||
15294977
|
Fisherbrand™
20 03 1481 |
Grau, Rot, Gold lackiert | PTFE/Butyl | 1,3 mm |
355.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11805963
|
Fisherbrand™
20 03 0975 |
Gold, Blau transparent, Transparent | Silikon/PTFE | 3 mm |
940.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11927071
|
Fisherbrand™
20 03 1246 |
Blau, Weiß, Gold | Silikon/PTFE | 1,5 mm |
963.50 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Kappe
- Gold
- 8 mm Mittelloch
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
20 mm | |
Stahl | |
100 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum