Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 5 mm Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0698
407.55 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Kappe
- Gold
- 5 mm Mittelloch
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Grau, Gold | |
Stahl | |
100 | |
Bördelverschluss |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%