Learn More
2-Butanon, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Butanone |
Schmelzpunkt | -87°C (literature) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 0.805 g/mL at 25 °C(lit.) |
Siedepunkt | 79°C to 81°C |
Menge | 6 x 1 L |
Flammpunkt | −4°C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C2H5COCH3 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Butanon, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur