Learn More
2-Butanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397956
2-Butanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397956
1000 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11397956
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13185.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Butanon wird als Lösungsmittel und für Extraktionen in der pharmazeutischen Industrie verwendet. 2-Butanon wirkt als Oxidationsmittel für Iridium-katalysierte Oxidationen primärer Alkohole. Es ist nützlich für die katalytische Transferhydrierung bei MgO.
Löslichkeit
Mischbar mit kaltem Wasser, Diethylether und Aceton.
Hinweise
Stabil, inkompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-93-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00011648
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-Name Butan-2-on
SMILES CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanone
Schmelzpunkt -87°C
Dichte 0.805
Siedepunkt 80°C
Menge 1000 mL
Flammpunkt −3°C (26°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.3785
Strukturformel CH3COCH2CH3
UN-Nummer UN1193
Beilstein 741880
Merck Index 14,6072
Löslichkeitsinformationen Miscible with cold water,diethyl ether and acetone.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog NumberL13185.AU,L13185.0F,L13185.AP
ChargennummerT07J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberL13185.AU,L13185.0F,L13185,L13185.AP
ChargennummerT07J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberL13185.AU,L13185.0F,L13185,L13185.AP
Chargennummer10247297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2023 Catalog NumberL13185.AU,L13185.0F,L13185,L13185.AP
Chargennummer10243294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2022 Catalog NumberL13185.AU,L13185.0F,L13185.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl ethyl ketone
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Butanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >