Learn More
2-Butanon, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen Artikelnummer.: 15684580
2-Butanon, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15684580
4 x 2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15684580
Marke: Honeywell-Chromasolv 348614X2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,7 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-93-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00011648
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-Name Butan-2-on
SMILES CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanon
Schmelzpunkt -87 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.7 %
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.805 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 79 °C bis 81 °C
Menge 4 x 2.5 l
Flammpunkt −4 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5COCH3
UN-Nummer UN1193
Beilstein 741880
Synonym 2-Butanon, Methylethylketon, Butanon, Ethylmethylketon, Methylaceton, 3-Butanon, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) >99.7%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: butanone
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Butanon, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen >