Learn More
2-Brombutan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10539990
2-Brombutan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10539990
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10539990
Marke: Thermo Scientific Acros 106781000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-76-2
Summenformel C4H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
MDL-Nummer MFCD00000156
InChI-Schlüssel UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6554
IUPAC-Name 2-Brombutan
SMILES CCC(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobutane
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -112°C
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 91°C
Flammpunkt 21°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(Br)CH3
Brechungsindex 1.4359 to 1.4379
Menge 100 mL
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1556
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 137.02
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number106780025,106785000,106781000
ChargennummerA0464722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number106780025,106785000,106781000
ChargennummerA0457810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number106780025,106785000,106781000
ChargennummerA0453591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number106780025,106785000,106781000
ChargennummerA0448889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number106780025,106785000,106781000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Name des Produkts
2-Brombutan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >