Learn More
Allylbromid, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10706131
Allylbromid, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10706131
250 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallbehälter
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10706131
Marke: Thermo Scientific Acros 102902500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-95-6, 75-56-9
Summenformel C3H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 120.98
MDL-Nummer MFCD00000244
InChI-Schlüssel BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Allylbromid, 3-Brompropen, 1-Propen, 3-Brom, 3-Brompropylen, 3-Brom-1-Propen, Bromallylen, 2-Propenylbromid, 1-Brom-2-Propen, propene, 3-bromo, allylbromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7841
IUPAC-Name 3-Bromprop-1-en
SMILES C=CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylbromid
Namenshinweis Stabilisiert
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -119.0 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.3900 g/ml
Siedepunkt 70.0 °C bis 71.0 °C
Flammpunkt −1 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Geruch Die Flüssigkeit hat einen stechenden Geruch
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2Br
Brechungsindex 1.4680 bis 1.4700
Menge 250 ml
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Merck Index 15,279
Relative Dichte 1.39
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: unlöslich. Andere Löslichkeiten: mischbar mit Alkohol, Chloroform, Ether, Kohlenstofftetrachlorid und Kohlenstoffdisulfid
Stabilisator 300 ppm Propylenoxid
Formelmasse 120.98
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0440826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number102900100,102902500,102900025,102900050,102905000
ChargennummerA0468327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number102900100,102902500,102900025,102900050,102905000
ChargennummerA0440826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number102900100,102902500,102900025,102900050,102905000
ChargennummerA0446040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number102900100,102902500,102900025,102900050,102905000
ChargennummerA0448905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number102900100,102902500,102900025,102900050,102905000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl bromide, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Allyl bromide, Propylene oxide
Name des Produkts
Allylbromid, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >