Learn More
1-Brombutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10509820
1-Brombutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10509820
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10509820
Marke: Thermo Scientific Acros 106772500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-65-9
Summenformel C4H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
MDL-Nummer MFCD00000260
InChI-Schlüssel MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8002
IUPAC-Name 1-Brombutan
SMILES CCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromobutane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -112.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2700g/mL
Siedepunkt 100.0°C to 104.0°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3Br
Brechungsindex 1.4380 to 1.4404
Menge 250 mL
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1555
Relative Dichte 1.27
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.608g/L (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene and ccl4
Formelmasse 137.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770010
ChargennummerA0450763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770010
ChargennummerA0458432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770010
ChargennummerA0448244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770500,106770010
ChargennummerA0397703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770500,106770010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Brombutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >