Learn More
1-Brombutan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493454
1-Brombutan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493454
500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11493454
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10696.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137.02 g/mol
1-Bromobutane is used as an intermediate in organic synthesis and as a solvent for cleaning and degreasing. It acts as an alkylating agent as well as to prepare organometallic compounds such as n-butyllithium. It is also involved in the synthesis of procaine and tetracaine. It reacts with magnesium metal to prepare the Grignard reagent, which is used to form carbon-carbon bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brombutan wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und als Lösungsmittel zur Reinigung und Entfettung verwendet. Es dient als Alkylierungsmittel und zur Herstellung von metallorganischen Verbindungen wie n-Butyllithium. Es ist auch an der Synthese von Procain und Tetracain beteiligt. Es reagiert mit Magnesiummetall, um das Grignard-Reagenz herzustellen, das zur Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Diethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Magnesium, Kalium, Natrium und Natriumoxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-65-9
Summenformel C4H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
MDL-Nummer MFCD00000260
InChI-Schlüssel MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
IUPAC-Name 1-Brombutan
SMILES CCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromobutane
Schmelzpunkt °C to 112°C
Dichte 1.275 g/mL
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Prozentgehaltsbereich >98%
Strukturformel CH3(CH2)3Br
Brechungsindex 1.44
Menge 500 g
UN-Nummer UN1126
Beilstein 1098260
Merck Index 14,1553
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formelmasse 137.03
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Butyl bromide
Name des Produkts
1-Brombutan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >