Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags can be heat sealed closed.
1880.00 € - 4420.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 24
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17737937
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A09-512
12 x 9,5 in.
1880.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17777937
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1015
15 x 10 in.
2090.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17777947
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1030
30 x 10 in.
2805.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17777957
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1212
12 x 12 in.
2340.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17727967
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1216
16 x 12 in.
2385.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17767967
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1218
18 x 12 in.
2525.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17727997
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1248
48 x 12 in.
3200.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17777997
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1418
18 x 14 in.
2615.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17758027
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1624
24 x 16 in.
2825.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17778047
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1830
30 x 18 in.
2920.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17738067
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2020
20 x 20 in.
2870.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17768067
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2024
24 x 20 in.
2920.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17798067
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2030
30 x 20 in.
2920.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17768077
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2040
40 x 20 in.
2920.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17768087
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2424
24 x 24 in.
2895.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17718097
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2436
36 x 24 in.
3400.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17768097
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2442
42 x 24 in.
3825.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17778097
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2448
48 x 28 in.
4255.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17758137
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3636
36 x 36 in.
4420.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17728147
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3648
48 x 36 in.
2490.00 €
125 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17788167
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4848
48 x 48 in.
2590.00 €
125 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17707987
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1232
12 x 32 in.
2225.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17767987
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1240
12 x 40 in.
3425.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17758147
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3660
36 x 60 in.
2675.00 €
125 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifications
Specifications
Autoklavierbar
Heißversiegelung
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bag