Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags
Designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags can be heat sealed closed.
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A1624
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
- Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
10,6 l | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
<250°F | |
24 x 16 in. | |
61 cm | |
40,6 cm |
360 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Dampf- | |
<125°C | |
24 in. | |
16 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags > Größe: 16 x 24 in; Fassungsvermögen: 360 oz.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur