Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags can be heat sealed closed.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BGT2A2024
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17768067
  • 2920.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
13,5 l
Heißversiegelung
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
24 x 20 in.
61 cm
50,8 cm
456 oz.
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
24 in.
20 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags > Größe: 20 x 24 in; Fassungsvermögen: 456 oz.