Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags can be heat sealed closed.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BGT2A1218
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17767967
  • 2525.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
5,86 l
Heißversiegelung
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
18 x 12 in.
45,7 cm
30,5 cm
198 oz.
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
18 in.
12 in.
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bag > Größe: 12 x 18 in; Fassungsvermögen: 198 oz.