Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags can be heat sealed closed.
Brand:  Keystone Cleanroom Products BGT2A3636
 View more versions of this product
Product Code. 17758137
  • 4420.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Specifications
Specifications
Autoklavierbar
37,3 l
Heißversiegelung
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
36 x 36 in.
91,4 cm
91,4 cm
1260 oz.
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
36 in.
36 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags > Größe: 36 x 36 in; Fassungsvermögen: 1260 oz.