Learn More
Fisherbrand™ 13 mm-Teclu-Sicherheitsbrenner für Flüssig-, Propan- und Butangas
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
Marke:  Fisherbrand™ 4010/2TCM
Artikelnummer. 11779777
  • 115.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Alle Sicherheitsfunktionen sind im Brenner enthalten, sodass eine Stromversorgung über das Stromnetz oder die Batterie nicht erforderlich ist
  • Erreicht mit einem Bereich von 850° bis 950°C Temperaturen, die etwas niedriger sind als der Erdgasbrenner
  • Entwickelt für die Verwendung mit Propan 35 Millibar und Butan 28 Millibar, wobei die entsprechenden Druckminderventile an den Gasflaschen angebracht werden
  • Flüssiggase sind flüchtiger als Kohle oder Erdgas; aus diesem Grund sind alle Düsen auf Flüssiggasbrennern mit einer Verbindungsmasse versiegelt
  • Schwerer Fuß aus Druckguss mit chemisch beständiger blauer Acryl-Lackierung
  • Alle Brenner vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft
Spezifikation
Spezifikation
Teclu-Sicherheitsbrenner
Eisen, Stahl
13 mm
950°C
LPG
144 l/Stunde Verbrauch
165 mm
Je 1
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm-Teclu-Sicherheitsbrenner für Flüssig-, Propan- und Butangas > Teclu-Sicherheitsbrenner