Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum, vorgecrimpt
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 31 1730
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12930921
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • ND1
  • Glas
  • Durchsichtig
  • Bördelverschluss
  • Mittelloch
  • Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig lackiert
Durchsichtig
Glas
100
Bördelverschluss
1. hydrolytische Klasse
Naturkautschuk/Butyl/TEF (1 mm)
11.6 mm
2 ml
Aluminium
32 mm
Nein
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum, vorgecrimpt > 1.0 mm Dicke ,45° Shore A