Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum, vorgecrimpt
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
29.95 € - 31.55 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig lackiert |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | ThicknessMetric | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | ThicknessMetric | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12910921
|
Fisherbrand™
11 31 1469 |
Naturkautschuk/TEF (1 mm) |
29.95 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12930921
|
Fisherbrand™
11 31 1730 |
Naturkautschuk/Butyl/TEF (1 mm) | N/A | |||||||
12940921
|
Fisherbrand™
11 31 1968 |
Naturkautschuk/TEF (1,3 mm) |
31.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- ND1
- Glas
- Durchsichtig
- 1.5 ml
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
Spezifikation
Durchsichtig lackiert | |
11.6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm | |
Nein |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Bördelverschluss | |
1. hydrolytische Klasse |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum, vorgecrimpt