Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und angebrachten Kappen: Poly-Seal™ PE-Konuseinlage
Artikelnummer. 11573522 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
25 ml
30 ml
Höhe (metrisch):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Verschlussgröße:
13 bis 425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Packungsgröße:
144 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11573522
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Aufgesetzte schwarze Schraubverschlüsse aus Phenol
Mit Poly-Seal Konuseinlagen aus Polyethylen niedriger Dichte
Mit Poly-Seal Konus-Auskleidung aus Polyethylen mit niedriger Dichte
  • Allzweckfläschchen
  • Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse A
  • Die kurzen Fläschchen gewährleisten dank ihrer niedrigen Form eine höhere Stabilität und bessere Lagerung
  • Verpackung in unterteilten Tabletts
Overholdelse
Entsprechen den Normen ASTM™ Typ I, Klasse A und USP Typ I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation A
Material (Auskleidung) LDPE
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Material Borosilikatglas
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Ja
Volumen (metrisch) 30 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Anwendungen
Volumen (angloamerikanisch) 8 dr.
Produktlinie Poly-Seal
Gesamtvolumen (metrisch) 30 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 94 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM, USP Typ I
Typ Fläschchen
Verschlussgröße 22-400
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.