Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm-Einsätze für Autosampler
Diese 11 mm-Einsätze aus Klarglas oder Polypropylen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und mit einem Nutzvolumen von 250 μl bis 450 μl erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ C4012-529L
36.16 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific™ National 11 mm-Einsätze für Autosamplerfläschchen bestehen aus Klarglas oder Polypropylen und sind in einer Vielzahl von Konfigurationen für HPLC- oder GC-Autosamplerfläschchen erhältlich. Nutzvolumen von 250 bis 450°μl. Wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss, wird Kunststoff mitunter dem sonst üblichen Glas vorgezogen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Pulled-Point-Einsätze sind eine kostengünstige Wahl für unkritische Applikationen
Specifications
200 µl-Einsatz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
Pulled-Point | |
Konisch | |
31 mm | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
175 μl |
5 mm | |
5 mm | |
200 μl | |
<2 μl | |
200 μl | |
100 | |
Einsatz für Autosampler-Fläschchen | |
8-mm-HPLC-, GC Autosamplerfläschchen |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
11Minuten
48Sekunden
30 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
58Stunden
11Minuten
48Sekunden
30Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.