Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol-Salz-Agar (dehydriert)
Artikelnummer. 12948244
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 12948244
Marke: Thermo Scientific™ R453902
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit Mannitol-Salt-Agar können Sie Staphylokokken selektiv und differentiell aus klinischen und nicht-klinischen Proben isolieren.
Selektive und differenzielle Isolierung von Staphylokokken mit dem Thermo Scientific™ Remel™ Mannitol-Salz-Agar (dehydriert). Dieser phenolrote Mannitol-Agar enthält 7,5 % Natriumchlorid als selektives Mittel, wie Koch im Jahr 1942 berichtete.1 Die meisten Stämme von Koagulase-positiven Staphylokokken wachsen auf diesem Agar und erzeugen aufgrund der Mannitol-Fermentation gelbe Zonen, wohingegen Koagulase-negative Staphylokokkenstämme kleine Kolonien ohne Farbveränderungen im umgebenden Medium produzieren. Dieser Agar wird in Übereinstimmung mit den harmonisierten Richtlinien der United States Pharmacopeia (USP)/des Europäischen Arzneibuchs (EP) formuliert.2,3
Mannitol-Salz-Agar ist ein selektives und differentielles Festmedium zur Isolierung von Staphylokokken durch ihre Fähigkeit zur Fermentation von Mannitol.
  • Entspricht USP und EP:Formulierung in Übereinstimmung mit den harmonisierten Richtlinien der United States Pharmacopeia (USP)/des Europäischen Arzneibuchs (EP)2,3.
  • Einfache Differenzierung:Unterscheidet zwischen Koagulase-positiven und Koagulase-negativen Staphylokokken auf Basis der Mannitol-Fermentation
  • Selektiv:Natriumchlorid mit einer Konzentration von 7,5 % hemmt viele andere Bakterien als Staphylokokken.
Dieses Medium enthält Casein und Fleischpeptone, die Stickstoff, Aminosäuren und Peptide liefern, die für das Bakterienwachstum erforderlich sind.Natriumchlorid in der Konzentration von 7,5 % ist ein selektives Mittel, das viele andere Bakterien als Staphylokokken hemmt.Phenolrot ist der pH-Indikator, der einen Farbwechsel des Mediums von rot-orange nach gelb bewirkt, wenn Säure gebildet wird.Staphylokokkenkolonien, die Mannitol fermentieren, sind von einer gelben Zone umgeben, während Staphylokokken, die Mannitol nicht fermentieren, keine Farbveränderung (rot) aufweisen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: USP
Beschreibung Mannitol-Salz-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Nur für Laboranwendungen