Learn More
Thermo Scientific™ Variomag Micro Rührer
Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen
Marke: Thermo Scientific™ 50134760
156.18 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen Die Rührer der Cimarec i Micro Serie sind standardmäßig mit einem Controller Ihrer Wahl oder ohne Controller für die Verwendung mit dem Verteilungssystem ausgestattet.
Eigenschaften:- Hermetisch abgedichtetes Gehäuse schützt vor Staub und Mikroorganismen
- Kann auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und in Wasserbädern mit bis zu 95°C verwendet werden
- Edelstahlgehäuse bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Betriebsbedingungen: -10° bis +120°C bei 95% relativer Luftfeuchtigkeit oder 0° bis 95°C unter Wasser
- Schutzklasse IP68 (nur Rührer)
- Rührdrehzahl bis zu 1400 U/min
- Rührvolumen von bis zu 1 Liter
- Mit dem optionalen Verteiler können bis zu acht Rührer mit einem einzigen Steuergerät gesteuert werden
Bestellinformationen:
Optionales Zubehör: Verteiler mit 4 Positionen (#50091720), Verteiler mit 8 Positionen (#50091721)
Enthält:
100Bei bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern im Lieferumfang enthalten.
Gewährleistung: 5 Jahre
Spezifikation
1.400 U/min | |
1 l | |
Micro Rührer ohne Steuergerät | |
Rührer |
Edelstahl | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
IP 68 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.