Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24 Agar
Isolieren und zählen Sie Koagulase-positive Staphylokokken in Lebensmittel- oder klinischen Proben in nur 24 Stunden mit dem selektiven chromogenen Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24 Agar.
Marke:  Thermo Scientific™ PO1186A
42.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12678767
  • 75.60 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 10 °C
90mm-Einzelplatte
19,5 g ±1 g
10/Packung
Brilliance Staph 24 Agar
Agar
Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4500340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog NumberPO1186A
Chargennummer4499235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog NumberPO1186A
Chargennummer4497269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberPO1186A
Chargennummer4495608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberPO1186A
Chargennummer4492490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2025 Catalog NumberPO1186A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24 Agar >