Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, magnetisch, Mittelloch, angebrachtes Septum
Beschreibung
- 11 mm
- Magnetische Kappe
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
Bördelverschluss |
Rot, Weiß, Gold | |
Stahl | |
1,3 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31