Learn More
Bel-Art™ Poxygrid™ Beutelhalter für biologische Gefahrstoffe
Dieses kostengünstige und praktische Tischentsorgungssystem eignet sich optimal zur Aufnahme von Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen usw. während des täglichen Gebrauchs
Marke: Bel-Art™ F13193-0500
59.61 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Abdeckung, Beutelhalter und 100 Beutel für biologische Gefahrenstoffe (Labortisch), hergestellt aus Polyethylen mit hohem Molekulargewicht und hoher Dichte (HMHD), bedruckt mit dem Symbol für biologische Gefahrenstoffe und Sterilisationsanzeigefeld, das sich bei der Dampfsterilisation verdunkelt.
Beschreibung
Dieses kostengünstige und praktische Tischentsorgungssystem eignet sich optimal zur Aufnahme von Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen usw. während des täglichen Gebrauchs.
- Rechteckiger Stahldrahtrahmen für einen Polyethylen-Beutel mit den Abmessungen 8,5 x 11 in (22 x 28 cm)
- Erhältlich mit Epoxidharz in orangener Farbe
- Mit passgenauer Kunststoffabdeckung aus Polypropylen, um den Beutel sicher an seinem Platz zu halten
- Wiederverwendbar; kann von Hand oder in Geschirrspülmaschinen gereinigt werden; autoklavierbar
- Autoklavierbar
- Wird auch mit autoklavierbaren Beuteln H13182-0812 von Clavies verwendet
Compliance
Bei Verwendung mit Deckel wird die Vorschrift 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii) (A) erfüllt, die eine Abdeckung für jeden Container erfordert, der zur Lagerung, zum Transport oder zum Versand von biogefährlichen Abfällen verwendet wird
Spezifikation
Poxygrid™ Beutelhalter-Kit für biologischen Gefahrstoffe | |
Rosa | |
Ideal für die Aufbewahrung von Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen usw. während des täglichen Gebrauchs | |
Komplettes Kit: Beutelhalter, Deckel und Beutel (100 Stück) | |
5 in. |
Autoklavierbar | |
Ja | |
01-828A, 01-828-031, 01-830A, 01-826-1, 01-827A, 01-829A, 01-815-1 22 x 28 cm Beutel für biologische Gefahrenstoffe, autoklavierbare Clavies™ Beutel (01-815-6) | |
Polypropylene | |
12.7 cm |