Learn More
Bel-Art™ Poxygrid™ Beutelhalter für biologische Gefahrstoffe
Dieses kostengünstige und praktische Tischentsorgungssystem eignet sich optimal zur Aufnahme von Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen usw. während des täglichen Gebrauchs
Marke:  Bel-Art™ F13193-0102
13.08 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13472509
  • 14.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Nur Kunststoffabdeckung
Beschreibung
Beschreibung
Dieses kostengünstige und praktische Tischentsorgungssystem eignet sich optimal zur Aufnahme von Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen usw. während des täglichen Gebrauchs.
  • Beutelhalter-Abdeckung, zur Verwendung mit SP Scienceware™ Tischkit für Biohazard Beutelhalter  
  • Die passgenaue Abdeckung aus Polypropylenplastik sorgt für sicheren Halt des Beutels
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Das komplette Kit mit Beutelhalter, Deckel und Beutel für biologische Gefahrenstoffe finden Sie im Katalog unter Nr. 11-394-310)
Spezifikation
Spezifikation
Beutelhalter-Abdeckung
Orange
Lagerung, Transport oder Versand biogefährlicher Abfälle
Nur Passgenaue Kunststoffabdeckung
5 in.
Autoklavierbar
Ja
Beutel für Biogefahrenstoffe
Polypropylen
12.7 cm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Poxygrid™ Beutelhalter für biologische Gefahrstoffe > Abdeckung für Beutelhalter