Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen mit angebrachten Schraubverschlüssen
Hergestellt aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluss. Die BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen mit befestigten Schraubverschlüssen verfügen über einen mattierten Beschriftungsbereich zur Identifizierung oder für andere Markierungen. Entspricht den DIN EN ISO 285-Normen. Autoklavierbar bei 121° C (2 bar). Farbige Polypropylen-Deckeleinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Marke:  BRAND™ 780714
218.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10008940
  • 285.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluss.
  • Entspricht den DIN EN ISO 285-Normen.
  • Der mattierte Markierungsbereich ermöglicht die Identifizierung von Proben oder andere Beschriftungen.
  • Temperaturbereich: -196 bis 121 °C.
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
  • Farbige Polypropylen-Deckeleinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Autoklavierbar
Polypropylen
44 mm
20.000 G
13 mm
Polypropylen
2 ml
Konischer Boden
–196 bis 121 °C
bis 1,2 ml
Name des Produkts
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen mit angebrachten Schraubverschlüssen > Fassungsvermögen (metrisch) 2 ml, Format: Konischer Boden