Learn More
KGW Isotherm™ Dewar-Transportgefäße aus Metall, blau
Zur Lagerung und Isolierung temperaturempfindlicher Waren wie Trockeneis, flüssigem Stickstoff und anderen Kühlmitteln. KGW Isotherm™ Zylindrische Dewargefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.
134.62 € - 349.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Innenhöhe (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Innenhöhe (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10433501
|
KGW Isotherm™
10211 |
1000 ml | Kein Seitengriff | 290 mm | 77 mm |
279.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10067890
|
KGW Isotherm™
1023 |
300 ml | Kein Seitengriff | 190mm | 47mm |
134.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10790232
|
KGW Isotherm™
10217 |
1500 ml | Kein Seitengriff | 240mm | 100 mm |
272.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10558672
|
KGW Isotherm™
10610 |
1500 ml | Mit seitlichem Griff | 245mm | 90mm |
349.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10109560
|
KGW Isotherm™
10214 |
1500 ml | Kein Seitengriff | 245mm | 90 mm |
302.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10740412
|
KGW Isotherm™
10218 |
2000 ml | Kein Seitengriff | 290 mm | 100 mm |
274.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10169600
|
KGW Isotherm™
10215 |
2000 ml | Kein Seitengriff | 340 mm | 90 mm |
244.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Einfache Handhabung
- Kühlung von kleinen Proben
- Standardmäßig vollständig versilbert
- Flexibel im Labor anwendbar
- Mit oder ohne Seitengriff lieferbar
Spezifikation
Blau | |
Borosilikatglas |