Learn More
Microspec™ 1 Rolle Autoklavband
Rolle autoklavierbares Band
Marke:  Microspec™ X2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16695482
  • 8.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Verschiedene Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
121 °C
Unsteril
25 mm x 52 m
1
Name des Produkts
Microspec™ 1 Rolle Autoklavband > 25 mm x 52 m